Isooktán, PRF B&J Brand, meets requirements of ASTM D2699 and D2700, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:540-84-1
:
Vzorec:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL číslo:MFCD00008943
Bod varu:99,24 °C
Hustota:0,69 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–8 °C
EINECS:208-759-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear, colorless liquid
- Color (APHA):< 10
- Water (Karl Fischer):< 0.010%
- Residue:< 5 mg/L
- GC Purity:> 99.75%
- n-Heptane:< 0.1%
- Lead Content:< 0.5 mg/L
- Sulfur Compounds (as S):< 0.005%
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together