Dichlormethan ≥99.9% stabilizovaný, BioSyn™ for biosynthesis, for applications requiring extremely low water content, Burdick & Jackson™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:75-09-2
:
Vzorec:CH₂Cl₂
MDL číslo:MFCD00000881
Bod varu:39…41 °C (1,013 hPa)
Bod tání:–97 °C
Hustota:1,32…1.33 g/cm3 (20 °C)
UN:1593
ADR:6.1,III
:Stabilised with amylene
:GHS07
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.9 %
- Water (Karl Fischer):Max. 20 ppm
- Refractive index:1.4236 - 1.4246
- Residue from evaporation:Max. 1 mg/l
- Non-volatile matter:Max. 1 mg/l
- Free acid (as HCl):Max. 1 ppm
- Absorbance at 240 nm:Max. 0.1
- Absorbance at 250 nm:Max. 0.01
- UV- cutoff:Max. 233 nm
- Chloride (Cl):Max. 10 ppm
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together