Kyselina octová 100%, meets analytical specifications of Reagent European Pharmacopoeia, BP, USP, FCC, E260, Burdick & Jackson™
HONC65923-200L
:
- Typ balení:Plastic drum
- Bal.:200 L
- Sekvence:5549
:
:118 °C (1,013 hPa)
:16 °C
:1,05 g/cm3 (20 °C)
:40 °C
:Ambient
:200-580-7
:2789
:8,II
:64-19-7
:H₃CCOOH
:MFCD00036152