Isooktán, liquid, Burdick & Jackson™
Katalogové číslo HONC65722-2.5L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
:
UN:1262
Číslo CAS:540-84-1
Vzorec:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL číslo:MFCD00008943
Bod varu:99 °C (1,013 hPa)
Bod tání:–107 °C
Hustota:0.69 g/cm3 (20 °C)
Molecular Weight:114.23
Bod vzplanutí:–12 °C
ADR:3 II
Merck Index:13,05212