(±)-1,2-Propandiol ≥99.5%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Riedel-de Haën™
Katalogové číslo HONC16033H-5L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (GC):Min. 99.5 %
- Boiling range:184 - 189 °C
- Density (D 20/20):1.035 - 1.040
- Refractive index (n 20/D):1.431 - 1.433
- Water (Karl Fischer):Max. 0.2 %
- Sulfated ash:Max. 0.007 %
- Acidity:complying
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.0005 %
- Chloride (Cl):Max. 70 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 60 ppm
- Oxidizing substances:complying
- Reducing impurities:complying
- Appearance of the substance:complying
- Residual solvents:complying
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:184 °C (1,003.2 hPa)
Bod tání:-60 °C
Bod tání:–60 °C
Hustota:1,03 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí:103 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:57-55-6
Vzorec:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL číslo:MFCD00064272