ContactUsLinkComponent
Pyrimidifen Analytical standard, reference material, Fluka™
Pyrimidifen Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1985-10MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Pyrimidifen Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1985-10MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    105779-78-0
  • Popis:
    Pyrimidifen
  • MDL čí.:
    MFCD01631162
  • Č. UN:
    2811
  • Synonym(s):
    5-Chloro-N-{2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]ethyl}-6-ethylpyrimidin-4-amine
  • Bod tání:
    68 °C
  • Vzorec:
    C₂₀H₂₈ClN₃O₂
  • Molekulární hmotnost:
    377.91 g/mol
  • Popis:
    Pyrimidifen
  • Fyzická forma:
    Solid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery