ContactUsLinkComponent
Propoxur Analytical standard, reference material, Fluka™
Propoxur Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1972-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Propoxur Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1972-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    114-26-1
  • Popis:
    Propoxur
  • MDL čí.:
    MFCD00055455
  • Č. UN:
    2811
  • Synonym(s):
    2-(1-Methylethoxy)phenyl N-methylcarbamate
  • Bod tání:
    88 °C
  • Vzorec:
    C₁₁H₁₅NO₃
  • Molekulární hmotnost:
    209.24 g/mol
  • Popis:
    Propoxur
  • Fyzická forma:
    Crystalline
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery