ContactUsLinkComponent
1-Hexanol Analytical standard, reference material, Fluka™
1-Hexanol Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1931-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
1-Hexanol Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1931-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    111-27-3
  • Popis:
    1-Hexanol
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD00002982
  • Č. UN:
    2282
  • Synonym(s):
    Hexyl alcohol
  • Bod tání:
    -52 °C
  • Vzorec:
    C₆H₁₄O
  • Molekulární hmotnost:
    102.18 g/mol
  • Popis:
    1-Hexanol
  • Bod vzplanutí:
    59 °C
  • Fyzická forma:
    Liquid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery