ContactUsLinkComponent
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate Analytical standard, reference material, Fluka™
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1918-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1918-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    3025-30-7
  • Popis:
    Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD00082225
  • Synonym(s):
    Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate
  • Bod tání:
    -60.3 °C
  • Vzorec:
    C₁₂H₂₀O₂
  • Molekulární hmotnost:
    196.29 g/mol
  • Popis:
    Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
  • Bod vzplanutí:
    > 100 °C
  • Fyzická forma:
    Liquid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery