ContactUsLinkComponent
Ethyl butyrate Analytical standard, reference material, Fluka™
Ethyl butyrate Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1904-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Ethyl butyrate Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1904-1G
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    105-54-4
  • Popis:
    Ethyl butyrate
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD00009394
  • Č. UN:
    1180
  • Synonym(s):
    Butyric acid ethyl ester
  • Bod tání:
    -11.4 °C
  • Vzorec:
    C₆H₁₂O₂
  • Molekulární hmotnost:
    116.16 g/mol
  • Popis:
    Ethyl butyrate
  • Bod vzplanutí:
    28 °C.972.3 hPa
  • Fyzická forma:
    Liquid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery