ContactUsLinkComponent
Climbazole Analytical standard, reference material, Fluka™
Climbazole Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1892-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Climbazole Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1892-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    38083-17-9
  • Popis:
    Climbazole
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD00055505
  • Synonym(s):
    1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one
  • Bod tání:
    96.6 °C
  • Vzorec:
    C₁₅H₁₇ClN₂O₂
  • Molekulární hmotnost:
    292.76 g/mol
  • Popis:
    Climbazole
  • Fyzická forma:
    Solid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery