ContactUsLinkComponent
Pyridaben Analytical standard, reference material, Fluka™
  HONCR1859-25MG
 :  
Pyridaben Analytical standard, reference material, Fluka™
  HONCR1859-25MG
 :  
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    25 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    96489-71-3
  • Popis:
    Pyridaben
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD00274601
  • Č. UN:
    2811
  • Synonym(s):
    4-chloro-2-(1,1-dimethylethyl)-5-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]thio]-3(2H)-pyridazinone
  • Bod tání:
    111 - 112 °C
  • Vzorec:
    C₁₉H₂₅ClN₂OS
  • Molekulární hmotnost:
    364.93 g/mol
  • Popis:
    Pyridaben
  • Fyzická forma:
    Crystalline
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery