ContactUsLinkComponent
Phosmet Analytical standard, reference material, Fluka™
Phosmet Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1854-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Phosmet Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1854-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    732-11-6
  • Popis:
    Phosmet
  • Podmínky uskladnění:
    2-8°C
  • MDL čí.:
    MFCD00055501
  • Č. UN:
    2811
  • Synonym(s):
    O,O-Dimethyl S-(phthalimidomethyl) phosphorodithioate
  • Bod tání:
    71.8 °C
  • Vzorec:
    C₁₁H₁₂NO₄PS₂
  • Molekulární hmotnost:
    317.32 g/mol
  • Popis:
    Phosmet
  • Fyzická forma:
    Solid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery