Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Isopyrazam Analytical standard, reference material, Fluka™
Isopyrazam Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1852-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Isopyrazam Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1852-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    881685-58-1
  • Popis:
    Isopyrazam
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • Synonym(s):
    3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
  • Bod tání:
    137 °C
  • Vzorec:
    C₂₀H₂₃F₂N₃O
  • Molekulární hmotnost:
    359.41 g/mol
  • Popis:
    Isopyrazam
  • Fyzická forma:
    Crystalline

Specifikace

O tomto produktu

Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.

  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery