ContactUsLinkComponent
Chlorfenvinphos (Isomerengemisch Z+E) Analytical standard, reference material, Fluka™
  HONCR1850-100MG
 :  
Chlorfenvinphos (Isomerengemisch Z+E) Analytical standard, reference material, Fluka™
  HONCR1850-100MG
 :  
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    470-90-6
  • Popis:
    Chlorfenvinphos (Isomerengemisch Z+E)
  • Podmínky uskladnění:
    2-8°C
  • MDL čí.:
    MFCD00041818
  • Č. UN:
    2810
  • Synonym(s):
    (EZ)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl diethyl phosphate
  • Bod tání:
    -23 - -19 °C
  • Vzorec:
    C₁₂H₁₄Cl₃O₄P
  • Molekulární hmotnost:
    359.57 g/mol
  • Popis:
    Chlorfenvinphos (Isomerengemisch Z+E)
  • Bod vzplanutí:
    > 285 °C
  • Fyzická forma:
    liquid
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery