ContactUsLinkComponent
Penflufen Analytical standard, reference material, Fluka™
Penflufen Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1847-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Penflufen Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1847-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    494793-67-8
  • Popis:
    Penflufen
  • Podmínky uskladnění:
    RT
  • MDL čí.:
    MFCD22200854
  • Synonym(s):
    2'-[(RS)-1,3-Dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide
  • Bod tání:
    111 °C
  • Vzorec:
    C₁₈H₂₄FN₃O
  • Molekulární hmotnost:
    317.40 g/mol
  • Popis:
    Penflufen
  • Bod vzplanutí:
    100 °C
  • Fyzická forma:
    Crystalline
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery