ContactUsLinkComponent
Methidathion Analytical standard, reference material, Fluka™
Methidathion Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1813-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Methidathion Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1813-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    950-37-8
  • Popis:
    Methidathion
  • Podmínky uskladnění:
    2-8°C
  • MDL čí.:
    MFCD00055286
  • Č. UN:
    2811
  • Synonym(s):
    S-2,3-Dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiodiazol-3-yl-methyl-O,O-dimethyl-phosphodithioate
  • Bod tání:
    39 - 40 °C
  • Vzorec:
    C₆H₁₁N₂O₄PS₃
  • Molekulární hmotnost:
    302.3 g/mol
  • Popis:
    Methidathion
  • Fyzická forma:
    Solid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery