ContactUsLinkComponent
Tiamulin Analytical standard, reference material, Fluka™
Tiamulin Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1795-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Tiamulin Analytical standard, reference material, Fluka™
Katalogové číslo HONCR1795-100MG
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass Bottle
  • Bal.:
    100 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    55297-95-5
  • Popis:
    Tiamulin
  • Podmínky uskladnění:
    2-8°C
  • Molekulární hmotnost:
    493.74 g/mol
  • Popis:
    Tiamulin
  • Fyzická forma:
    Viscous liquid
Specifikace
O tomto produktu
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery