ContactUsLinkComponent
Desogestrel Related Compounds, Reference Standard
Desogestrel Related Compounds, Reference Standard
Dodavatel:  USP
Certifikáty
Desogestrel Related Compounds, Reference Standard
Dodavatel:  USP
Specifikace
  • Čí. CAS:
    201360-82-9
  • Č. UN:
    3077
  • Synonym(s):
    13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-5α,17α-pregn-3-en-20-yn-17-ol, Desogestrel delta-3-isomer
  • Vzorec:
    C₂₂H₃₀O
  • Popis:
    Desogestrel Related Compound A