Orders LinkContactUsLinkComponent
Asparagine, Reference Standards
Asparagine, Reference Standards
Dodavatel:   USP
Asparagine, Reference Standards
Dodavatel:  USP
Certifikáty
Asparagine, Reference Standards
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Documents
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • 1043502.
  • 1043513.
  • 1043524.
  • Popis:
  • Asparagine Anhydrous
  • Asparagine Monohydrate
  • Asparagine Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 2,2'-(3,6-dioxopiperazine-2,5-diyl)diacetamide
  • Fyzická forma:
  • Solid, white powder
  • Čí. CAS:
  • 70-47-3
  • 5794-13-8
  • 98490-54-1
  • Vzorec:
  • C₄H₈N₂O₃
  • C₈H₁₂N₄O₄
  • Podmínky uskladnění:
  • Refigerator
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Standard
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 1043502.
    Asparagine Anhydrous
    Asparagine Anhydrous
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 9 770,00 Kč
    9 770,00 Kč
    1 * 200 mg
       9 770,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043502.
    Popis
    Asparagine Anhydrous
    Synonym(s)
    Fyzická forma
    Čí. CAS
    70-47-3
    Vzorec
    C₄H₈N₂O₃
    Podmínky uskladnění
  • 1043513.
    Asparagine Monohydrate
    Asparagine Monohydrate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 9 920,00 Kč
    9 920,00 Kč
    1 * 200 mg
       9 920,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043513.
    Popis
    Asparagine Monohydrate
    Synonym(s)
    Fyzická forma
    Čí. CAS
    5794-13-8
    Vzorec
    Podmínky uskladnění
  • 1043524.
    Asparagine Related Compound A
    Asparagine Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 10 820,00 Kč
    10 820,00 Kč
    1 * 10 mg
       10 820,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043524.
    Popis
    Asparagine Related Compound A
    Synonym(s)
    2,2'-(3,6-dioxopiperazine-2,5-diyl)diacetamide
    Fyzická forma
    Solid, white powder
    Čí. CAS
    98490-54-1
    Vzorec
    C₈H₁₂N₄O₄
    Podmínky uskladnění
    Refigerator