DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)), No-Weigh™ Format, Pierce™
Katalogové číslo PIERA35393
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:10 mg
- Sekvence:2275
- Pk Info:10 x 1 mg
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Product Line:Pierce™
- Labeling Method:Chemical Labeling
- Crosslinker Type:Homobifunctional
- Reactive Moiety:NHS Ester
- Spacer:Cleavable, Long
- Form:Powder
- Quantity:50 mg / 1 g
- Type:Crosslinker
- Solubility:DMF, DMSO
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:404.41 g/mol
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:57757-57-0
Vzorec:C₁₄H₁₆N₂O₈S₂
MDL číslo:MFCD00042045