ContactUsLinkComponent
Swinging-bucket rotor package, SW 55 Ti, Optima
Swinging-bucket rotor package, SW 55 Ti, Optima
Katalogové číslo 521-3731
Dodavatel:  Beckman Coulter
undefined
Swinging-bucket rotor package, SW 55 Ti, Optima
Katalogové číslo 521-3731
Dodavatel:  Beckman Coulter
Specifikace
  • Popis:
    SW 55 Ti swinging bucket rotor package
  • Bal.:
    1
  • Určeno pro:
    Swinging bucket (ultracentrifugation)
  • Max. RPM:
    55000
  • No. of tubes accepted:
    6×5 ml
  • Poloměr:
    108,5 mm