Caps for 13-425 screw thread vials
Open top screw cap, phenolic cap type, Red PTFE/White Silicone, Černá, 13-425
Katalogové číslo NSCAC4015-66A
Dodavatel: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Caps for 13-425 screw thread vials
Katalogové číslo NSCAC4015-66A
Dodavatel: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Velikost víčka:13-425
- Septum:Red PTFE/White Silicone
- Popis:Open top screw cap, phenolic cap type
- Barva víčka:Černá