Adaptor, QuickConnect™
QuickConnect™ adaptor, 13,6×2,3 cm, Nerezová ocel
Katalogové číslo CONT2758
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel adaptor for use with QuickTask™ mops.
- Autoclavable at 121 °C for 30 minutes
The QuickConnect™ adaptor allows users to connect any QuickConnect™ handle to the QuickTask™ polypropylene mop frame.
Specifikace
- Popis:QuickConnect™ adaptor
- D׊:13,6×2,3 cm
- Materiál:Nerezová ocel