0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Centrifugy
Rotory
Fixed-angle aluminium rotor, Avanti JA-20
Fixed-angle aluminium rotor, Avanti JA-20
Fixed-angle aluminium rotor, Avanti JA-20
521-3592
:
Beckman Coulter
Fixed-angle aluminium rotor, Avanti JA-20
521-3592
:
Beckman Coulter
Kapacita:
400 ml
Popis:
JA-20 fixed angle (high performance) aluminium rotor, Biosafety lid, 8×50 ml, 20000 rpm, 48400×g, for Avanti J Series centrifuges
Bal.:
1
Max. RPM:
20000
Poloměr:
108 mm