ContactUsLinkComponent
Water stills, mono, Puridest
Water stills, mono, Puridest
Supplier:  LAUDA
Certificates
undefined
Water stills, mono, Puridest
Supplier:  LAUDA
Specifications
  • Catalog No:
  • 171-1306
  • 171-1307
  • 171-1305
  • 171-1324
  • 171-1328
  • 171-1329
  • 171-1303
  • 171-1326
  • 171-1319
  • 171-1309
  • 171-1310
  • 171-1325
  • Model:
  • Puridest PD 8 R
  • Puridest PD 12 R
  • Puridest PD 4 R
  • Puridest PD 4 R
  • Puridest PD 4 G
  • Puridest PD 8 G
  • Puridest PD 4
  • Puridest PD 12 R
  • Puridest PD 4 G
  • Puridest PD 4 G
  • Puridest PD 8 G
  • Puridest PD 8 R
  • Výstup:
  • 8 L/h
  • 12 L/h
  • 4 L/h
  • 4 L/h
  • 4 L/h
  • 8 L/h
  • 4 L/h
  • 12 L/h
  • 4 L/h
  • 4 L/h
  • 8 L/h
  • 8 L/h
  • Vodivost:
  • 2,3 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • 2,2 µS/cm
  • 2,2 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • 2,2 µS/cm
  • 2,2 µS/cm
  • 2,2 µS/cm
  • 2,3 µS/cm
  • Okolní teplota:
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • 10...40 °C
  • Výkon:
  • 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 230 V; 50/60 Hz
  • 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
  • Š×H×V:
  • 780×410×540 mm
  • 780×410×670 mm
  • 620×330×460 mm
  • 620×330×460 mm
  • 650×200×390 mm
  • 650×365×390 mm
  • 280×250×490 mm
  • 780×410×670 mm
  • 650×200×390 mm
  • 650×200×390 mm
  • 650×365×390 mm
  • 780×410×540 mm
  • Hmotnost:
  • 34 kg
  • 40 kg
  • 21 kg
  • 21 kg
  • 16 kg
  • 25 kg
  • 8 kg
  • 40 kg
  • 16 kg
  • 16 kg
  • 25 kg
  • 34 kg