EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), No-Weigh™ Format, Pierce™
Katalogové číslo PIERA35391
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Sekvence:2275
- Pk Info:10 x 1 mg
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Cell Permeability:Cell-Impermeant
- Shipping Condition:Wet Ice
- Product Line:No-Weigh™, Pierce™
- Labeling Method:Chemical Labeling
- Crosslinker Type:Heterobifunctional
- Reactive Moiety:Carbodiimide
- Spacer:Short
- Form:Powder
- Quantity:10 x 1 mg
- Type:Crosslinker
- Solubility:Water
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod tání:∼ 113 °C
Teplota pro skladování:Freezer
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS07
Číslo CAS:25952-53-8
Vzorec:C₈H₁₇N₃·HCl
MDL číslo:MFCD00012503