ContactUsLinkComponent
Fixed-angle aluminium rotor, MLA-50
Fixed-angle aluminium rotor, MLA-50
Katalogové číslo 521-4175
Dodavatel:  Beckman Coulter
undefined
Fixed-angle aluminium rotor, MLA-50
Katalogové číslo 521-4175
Dodavatel:  Beckman Coulter
Specifikace
  • Kapacita:
    194,4 ml
  • Popis:
    MLA-50 fixed-angle aluminum rotor, major applications: Subcellular isolations
  • Bal.:
    1
  • Určeno pro:
    Optima MAX-XP benchtop ultracentrifuge
  • Max. RPM:
    55000
  • No. of tubes accepted:
    6×32,4 ml / 25×77 mm
  • Poloměr:
    83,2 mm