SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate), Pierce™
Katalogové číslo PIER22360
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:50 mg
- Sekvence:2370
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Product Line:Pierce™
- Labeling Method:Chemical Labeling
- Crosslinker Type:Heterobifunctional
- Reactive Moiety:Maleimide, NHS Ester
- Spacer:Short
- Form:Powder
- Quantity:50 mg
- Type:Crosslinker
- Solubility:DMF, DMSO
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:334.33 g/mol
Bod tání:179 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:64987-85-5
Vzorec:C₁₆H₁₈N₂O₆
MDL číslo:MFCD00009634