SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate), Pierce™
Katalogové číslo PIER21857
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:50 mg
- Sekvence:2370
Specifikace
O tomto produktu
:
:312.36 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Číslo CAS:68181-17-9
Vzorec:C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
MDL číslo:MFCD00009636