Palladium matrix modifier 10 g/L in nitric acid 15% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® for graphite furnace AAS
Katalogové číslo 91282.154
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3264
ADR:8,II
:GHS05