Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Lance
Sample Lance
Dodavatel:   Sampling Systems
Sample Lance
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
Sample Lance
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The Sample Lance is excellent for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
  • Easy to use
  • Great for hard and dense powders
  • Available with a range of different handles
  • Made from high quality 316L stainless steel
The Sample Lance is excellent for sampling powders and pastes. Various models allow for good cross sectional sampling of powders with varying properties. If the powder is hard and dense, then the addition of the heavy-duty handle is a convenient feature.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Ø
    Dostupnost
    Price
  • 300-0451
    Sample Lance, 25% opening, plain handle
    Sample Lance, 25% opening, plain handle
    01
    Nerezová ocel 316L
    600 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 100,00 Kč
    5 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 100,00 Kč
  • 300-0450
    Sample Lance, 25% opening, plain handle
    Sample Lance, 25% opening, plain handle
    02
    Nerezová ocel 316L
    1000 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 130,00 Kč
    7 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 130,00 Kč
  • 300-0449
    Sample Lance, 25% opening, heavy-duty handle
    Sample Lance, 25% opening, heavy-duty handle
    03
    Nerezová ocel 316L
    600 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 750,00 Kč
    14 750,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 750,00 Kč
  • 300-0448
    Sample Lance, 25% opening, heavy-duty handle
    Sample Lance, 25% opening, heavy-duty handle
    04
    Nerezová ocel 316L
    1000 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 210,00 Kč
    16 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 210,00 Kč
  • 300-0455
    Sample Lance, 50% opening, plain handle
    Sample Lance, 50% opening, plain handle
    05
    Nerezová ocel 316L
    600 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 170,00 Kč
    5 170,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 170,00 Kč
  • 300-0454
    Sample Lance, 50% opening, plain handle
    Sample Lance, 50% opening, plain handle
    06
    Nerezová ocel 316L
    1000 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 130,00 Kč
    7 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 130,00 Kč
  • 300-0453
    Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle
    Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle
    07
    Nerezová ocel 316L
    600 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 750,00 Kč
    14 750,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 750,00 Kč
  • 300-0452
    Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle
    Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle
    08
    Nerezová ocel 316L
    1000 mm
    25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 210,00 Kč
    16 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 210,00 Kč