Síran železito-amonný dodekahydrát ACS
Catalog # SIAL221260-500G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Poly bottle
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifications
About this item
:
Merck Index:12,00549
Boiling Pt:230 °C (1013 hPa)
Melting Pt:39…41 °C
Density:1,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:233-382-4
:GHS07
CAS Number:7783-83-7
Formula:NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MDL Number:MFCD00150004