ContactUsLinkComponent
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,8 µm, Whatman™
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,8 µm, Whatman™
Certificates
undefined
Mixed cellulose ester membranes, non-sterile, 0,8 µm, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 514-2132
  • 514-0756
  • 514-2133
  • 514-0757
  • 514-2131
  • 516-1146
  • Typ:
  • ME 27
  • ME 27
  • ME 27
  • ME 27
  • ME 27
  • WME
  • Velikost póru:
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • 0,80 µm
  • Tloušťka:
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • Objemový průtok vody:
  • 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (0,9 bar)
  • -
  • Průtok vzduchu:
  • 11,6 s/100 ml (3 mbar)
  • 11,6 s/100 ml (3 mbar)
  • 11,6 s/100 ml (3 mbar)
  • 11,6 s/100 ml (3 mbar)
  • 11,6 s/100 ml (3 mbar)
  • -
  • Maximální teplota:
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • Hmotnost:
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
  • 4,3 - 5,0 mg/cm²
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together