L(+)-Glutamin solution 200 mM (100x) in water + 8.5 g/L NaCl cell culture reagent, Corning®
Katalogové číslo MDTC25-005-CV
Dodavatel: Corning
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:6
- Sekvence:2745
- Pk Info:6× 500 ml
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- pH:5.5 ± 0.5
- Osmolality:450 ± 50 mOsm/kg H2O
- Endotoxin:< 0.25 EU/ml @ 1 :50
- Mycoplasma:Tested Negative
- Sterility :Pass
- Cell Growth:Pass
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Číslo CAS:56-85-9
Vzorec:C₅H₁₀N₂O₃
MDL číslo:MFCD00008044