ContactUsLinkComponent
MXPC diaphragm pumps, Welch Vacuum
MXPC diaphragm pumps, Welch Vacuum
  • Catalog No:
  • 181-0645
  • 181-0644
  • Model:
  • MXPC 603 T
  • MXPC 303 Z
  • Připojení:
  • 8/10 mm
  • 8/10 mm
  • Elektrické napětí:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Konečný tlak vakuového čerpadla:
  • ≤1,5 mbar
  • ≤5 mbar
  • Konečný tlak s plynovou stabilizací:
  • ≤3,0 mbar
  • ≤8 mbar
  • Maximální průtok:
  • 4,0/4,4 m³/h
  • 2,0/2,2 m³/h
  • Maximální tlak:
  • 1100 mbar (inlet/exhaust)
  • 1100 mbar (inlet/exhaust)
  • Ochranná třída:
  • IP40
  • IP40
  • Š×H×V:
  • 280×350×500 mm
  • 250×350×440 mm
  • Hmotnost:
  • 25 kg
  • 14,7 kg
Frequently Bought Together