ContactUsLinkComponent
Anti-CSF1R rat antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: AFS98]
Anti-CSF1R rat antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: AFS98]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Certifikáty
undefined
Anti-CSF1R rat antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: AFS98]
Dodavatel:  Tonbo Biosciences
Specifikace
  • Catalog No:
  • 50-1152-U025
  • 50-1152-U100
  • Symbol antigenu:
  • CSF1R
  • CSF1R
  • Název antigenu:
  • Colony Stimulating Factor 1 receptor
  • Colony Stimulating Factor 1 receptor
  • Synonyma antigenu:
  • CD115|Csfmr|AI323359|Fim-2|M-CSFR|Fms|CSF-1R|M-CSF-R
  • CD115|Csfmr|AI323359|Fim-2|M-CSFR|Fms|CSF-1R|M-CSF-R
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Spojení:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Klon:
  • AFS98
  • AFS98
  • Reaktivita:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hostitel:
  • Rat
  • Rat
  • Identifikační číslo genu:
  • 12978
  • 12978
  • Izotyp:
  • IgG2a
  • IgG2a
  • Průtoková cytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralizace:
  • Yes
  • Yes
  • Skladovací teplota:
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze.
  • Store undiluted at 2...8 °C, protect from light, do not freeze.
  • Testované aplikace:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry