ContactUsLinkComponent
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Catalog # CAYM23593-100
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
undefined
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Catalog # CAYM23593-100
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    100 µG
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –80 °C
  • Podmínky k odeslání:
    –80 °C, dry ice
  • Název enzymu:
    STING R224 variant
  • Synonyma enzymů:
    Endoplasmic Reticulum Interferon Stimulator, Stimulator of Interferon Genes, TMEM173
  • Čistota:
    ≥70% estimated by SDS-PAGE
  • Molekulární hmotnost:
    28,8 kDa
  • Formulace:
    50 mM HEPES, pH 8,0, 150 mM sodium chloride, and 10% glycerol