ContactUsLinkComponent
Human recombinant TBK1 (from Baculovirus (Insect cells))
Human recombinant TBK1 (from Baculovirus (Insect cells))
Catalog # CAYM22817-50
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
undefined
Human recombinant TBK1 (from Baculovirus (Insect cells))
Catalog # CAYM22817-50
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    50 µG
  • Typ enzymu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    Baculovirus (Insect cells)
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –80 °C
  • Podmínky k odeslání:
    –80 °C, dry ice
  • Název enzymu:
    TBK1
  • Čistota:
    ≥50% as estimated by SDS-PAGE
  • Molekulární hmotnost:
    84 kDa
  • Formulace:
    50 mM HEPES, pH 8,0, 150 mM sodium chloride, and 10% glycerol