MultiLayer cell culture systems, CELLdisc™
Catalog # GREI678101_8
Supplier: Greiner Bio-One
Specifications
- Doporučený pracovní objem:15 - 70 ml
- Popis:CELLdisc™ cell culture system, 1 layer, with red screw cap, sterile
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Plocha růstu:250 cm²
- Bal.:8