Silikagel, red/yellow, beads, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, with indicator
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232
Bod varu:2230 °C (1013 hPa)
Bod tání:> 1600 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH):≥20,0%
- Residual humidity (150 °C):≤3,0%
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržespec_VWRC89053.292 spec_VWRC89053.360
Specifikace produktu
VWR® for Drying and Filtration
Produktová literatura
Frequently Bought Together