Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP mix
dNTP mix
01, dNTP mix, 10 mm each, size: 5×1 ml, 5
Katalogové číslo 40054.
Dodavatel:   Biotium
dNTP mix
Katalogové číslo 40054.
Dodavatel:  Biotium
Číslo CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
01, dNTP mix, 10 mm each, size: 5×1 ml, 5
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
13 830,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Highly purified mix of dNTPs (>99% by HPLC) in 0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5); each dNTP is at a concentration of 10 or 25 mm in the solution provided.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5
  • Popis:
    dNTP mix, 10 mm each, size: 5×1 ml
  • Sekvence:
    01
Specifikace