ContactUsLinkComponent
CPC® High-Flow Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
CPC® High-Flow Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
Certifikáty
undefined
CPC® High-Flow Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
Specifikace
  • Maximální provozní tlak:
  • 125 psi
  • 125 psi
  • Maximální teplota:
  • 138 °C (280 °F)
  • 138 °C (280 °F)
  • Minimální teplota:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Seal material:
  • Platinum-Cured Silicone
  • Platinum-Cured Silicone
  • Sterilizace:
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year