ContactUsLinkComponent
Union Fittings, Compression, Straight
undefined
Union Fittings, Compression, Straight
  • Chemical resistance:
  • Very good
  • Maximální provozní tlak:
  • Depends on the tubing used
  • Maximální teplota:
  • 93 °C (200 °F)
  • Minimální teplota:
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilizace:
  • Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
  • Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
  • Záruka:
  • LTD life time
  • LTD life time
  • LTD life time
  • LTD life time
Frequently Bought Together