ContactUsLinkComponent
CPC® DrumQuik® PRO Drum Dispensing System Components
CPC® DrumQuik® PRO Drum Dispensing System Components
Certificates
undefined
CPC® DrumQuik® PRO Drum Dispensing System Components
Specifications
  • Maximální provozní tlak:
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • 45 psi
  • Maximální teplota:
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • Minimální teplota:
  • 0 °C (32 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Seal material:
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • Valve spring material:
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year