ContactUsLinkComponent
CPC® AseptiQuik-C® Hose Barb Connectors, Standard Flow
undefined
CPC® AseptiQuik-C® Hose Barb Connectors, Standard Flow
  • Maximální provozní tlak:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • Maximální teplota:
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • Minimální teplota:
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • Seal material:
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Sterilizace:
  • Gamma only
  • Autoclave or gamma
  • Gamma only
  • Autoclave or gamma
  • Gamma only
  • Autoclave or gamma
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together