ContactUsLinkComponent
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
undefined
Masterflex® Strainer Tops for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
  • Model:
  • 29595-01
  • 29595-03
  • 29595-05
  • 29595-07
  • 29595-11
  • 29595-09
  • 29595-13
  • 29595-15
  • 29595-17
  • Typ filtru:
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Strainer
  • Filtrační plocha:
  • 3,95 in²
  • 3,95 in²
  • 3,95 in²
  • 3,95 in²
  • 3,95 in²
  • 3,95 in²
  • 17,33 in²
  • 17,33 in²
  • 29,73 in²
  • Výška:
  • 6,78 cm (2,67")
  • 6,78 cm (2,67")
  • 6,78 cm (2,67")
  • 6,78 cm (2,67")
  • 6,78 cm (2,67")
  • 6,78 cm (2,67")
  • 13,67 cm (5,38")
  • 13,67 cm (5,38")
  • 16,26 cm (6,4")
  • Outlet connection:
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/4" NPT(F)
  • 3/8" NPT(F)
  • 1/4" hose barb
  • 3/8" John Guest®
  • 1/4" John Guest®
  • 1/2" NPT(F)
  • 3/4" NPT(F)
  • 1" NPT(F)
  • Ø:
  • 4,8 cm (1,89")
  • 4,8 cm (1,89")
  • 4,8 cm (1,89")
  • 4,8 cm (1,89")
  • 4,8 cm (1,89")
  • 4,8 cm (1,89")
  • 7,34 cm (2,9")
  • 7,34 cm (2,9")
  • 10,16 cm (4")
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together