Masterflex® Replacement Tube for 3005-Series Pumps, Hypalon®, Fiber Braided, Standard Duty
Katalogové číslo MFLX75800-99
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Specifikace
- Hadice int.Ø:31,75 mm (1,25")
- Maximální tlak:6,9 bar (100 psi)
- Maximální teplota:82 °C
- Barva:Černá
- Popis:Hose Replacement for 75800-6* and -71 pumps, Hypalon, fiber braided, standard duty
- Záruka:1 year
- Pracovní tlak:6,9 bar (100 psi)
- Klarita:Opaque
- Materiál hadice/trubice:Hypalon®
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Keep your pumps running with these quality replacement hoses.
- Choose replacement hose based on chemical compatibility, flow rate, and pump series
Optimize performance of your large-hose peristaltic pumps.
- Hadice int.Ø:31,75 mm (1,25")
- Maximální tlak:6,9 bar (100 psi)
- Maximální teplota:82 °C
- Barva:Černá
- Popis:Hose Replacement for 75800-6* and -71 pumps, Hypalon, fiber braided, standard duty
- Environmentally Preferable:
- Záruka:1 year
- Pracovní tlak:6,9 bar (100 psi)
- Klarita:Opaque
- Materiál hadice/trubice:Hypalon®
- Bal.:1