ContactUsLinkComponent
Masterflex® ACR Valves for Chemical and Corrosive Fluids, PTFE, Avantor®
Masterflex® ACR Valves for Chemical and Corrosive Fluids, PTFE, Avantor®
Certifikáty
undefined
Masterflex® ACR Valves for Chemical and Corrosive Fluids, PTFE, Avantor®
Specifikace
  • Model:
  • 98516-02
  • 98516-18
  • 98516-10
  • 98516-12
  • Vnitřní Ø potrubí:
  • 0,25"
  • Maximální teplota:
  • 156 °C (240 °F)
  • 156 °C (240 °F)
  • 156 °C (240 °F)
  • 156 °C (240 °F)
  • Vstupní otvor:
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 mm (0,25")
  • 9,525 mm (0,375")
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,25"
  • 0,375"
  • Máčené materiály:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year