ContactUsLinkComponent
ODE NSF-Certified Two-Way Solenoid Valves
undefined
ODE NSF-Certified Two-Way Solenoid Valves
  • Maximální tlak:
  • 215 psi
  • 215 psi
  • Maximální teplota:
  • 140 °C (284 °F)
  • 140 °C (284 °F)
  • Vstupní otvor:
  • 2,38125 mm (0,09375")
  • 2,38125 mm (0,09375")
  • Výkon:
  • 24 VAC
  • 24 VAC
  • Máčené materiály:
  • PPS
  • PPS
  • Pracovní tlak:
  • 215 psi
  • 215 psi
  • Záruka:
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together